Learn More
BD Contagocce per reagente e colorante
Codice prodotto. 11759022
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
Confezione da 50
Dimensione della confezione:
50 fiale
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11759022 Confezione da 50 50 fiale
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11759022 Fornitore BD N. del fornitore 261181
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
Identify microorganisms without mixing or measuring reagents
To perform tests, squeeze the dropper to crush the ampule. Invert the dropper for convenient drop-by-drop dispensing.
  • Dropper contains one-day supply of reagent or stain, hermetically sealed inside an ampule
  • Strict quality controls assure uniformity and accuracy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità Confezione da 50
Certificazione/Conformità CE
Formato Contagocce
Da utilizzare con (applicazione) Per l’identificazione di organismi che producono enzimi ossidasi
Requisiti di stoccaggio Da 15° a 30 °C
Tipo di colore Reagente ossidasi
Volume (sistema metrico) 0.5 mL
Product Type Contagocce per reagente ossidasi