Learn More
BD Recombinant Erythropoietin (EPO) Protein
Codice prodotto. 15857798 Sfoglia Tutto BD Biosciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 μg
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15857798 5 μg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15857798 Fornitore BD N. del fornitore 554597
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    810.00€
    685.82€ / pezzi 1
    Risparmia 124.18€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-01-2027
Determined by SDS-PAGE and an absorbance assay based on Beers-Lambert law
30 kD heavily glycosylated protein containing 166 amino acids
  • Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: Frozen aqueous buffered solution containing BSA and glycerol
  • Measured using TF-1 indicator cells
  • Specific Activity: 0.1 - 1.0 × 108 Units/mg (Unit is defined as the amount of material required to stimulate a half-maximal response at cytokine saturation)
  • ED50: 0.1 to 1.0 ng/ml; Observed linear dose response range: >100 fold
Bioassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione 0.1mg/mL
Da utilizzare con (applicazione) Bioassay
Formulazione Frozen aqueous Buffered solution containing BSA and Glycerol
Peso molecolare 30
Nome Mouse Erythropoietin Recombinant Protein
Quantità 5 μg
Requisiti di stoccaggio -80°C
Cross-reattività Mouse
Recombinant Recombinant
Forma Solution