Learn More
BD Recombinant Human Interleukin-7 (IL-7)
Codice prodotto. 15827808 Sfoglia Tutto BD Biosciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 μ g
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15827808 5 μ g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15827808 Fornitore BD N. del fornitore 554608
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1300.00€
    1105.68€ / pezzi 1
    Risparmia 194.32€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Potent lymphoid cell growth factor which affects pre-B, pro-B, and early T cells
Lyophilized from a solution comprised of 0.22 ++m sterile-filtered PBS and containing 50μg bovine serum albumin per ++g of cytokine
  • Reactivity: Human
  • Storage Buffer: Lyophilized in an aqueous buffered solution containing BSA
Enzyme-linked immunosorbent assay standard, bioassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage -80°C
Quantità 5 μ g
Sorgente Human