Learn More
BD Recombinant Mouse TNF
Codice prodotto. 15817798 Sfoglia Tutto BD Biosciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Concentrazione:
200μg/mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Concentrazione Dimensione della confezione
15817798 200μg/mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15817798 Fornitore BD N. del fornitore 554589
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    590.00€
    499.10€ / pezzi 1
    Risparmia 90.90€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Potent multifunctional cytokine containing 156 amino acid residues
  • Glycosylated protein
  • Exerts regulatory and cytotoxic effects on wide range of normal lymphoid and non-lymphoid cells and tumor cells
  • Storage buffer: frozen aqueous buffered solution containing BSA
Bioassay, ELISA standard, blocking
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione 200μg/mL
Da utilizzare con (applicazione) Bioassay, Blocking Agent, ELISA Standard
Formulazione Frozen aqueous Buffered solution containing BSA
Nome TNF-alpha Recombinant Protein
Quantità 10μg
Requisiti di stoccaggio -80°C
Cross-reattività Mouse
Recombinant Recombinant
For research use only.