Learn More
BD Recombinant Rat Interleukin-4 (IL-4)
Codice prodotto. 15877998 Sfoglia Tutto BD Biosciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 μ g
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15877998 5 μ g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15877998 Fornitore BD N. del fornitore 555107
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    439.00€
    373.41€ / pezzi 1
    Risparmia 65.59€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Potent lymphoid cell growth factor
  • Stimulate growth, differentiation, survivability, function of cells of hematopoietic and non-hematopoietic origin
  • Binds to specific high affinity receptors
  • Gene product is 17 -20 kD glycoprotein containing 123 amino acid residues
  • Storage buffer: frozen aqueous buffered solution containing BSA
ELISA standard, bioassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage -80°C
Quantità 5 μ g
Sorgente Rat
For research use only.