Learn More
BD Recombinant Rat Tumor Necrosis Factor (TNF-α)
Codice prodotto. 15887998 Sfoglia Tutto BD Biosciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Concentrazione:
100μg/mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Concentrazione Dimensione della confezione
15887998 100μg/mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15887998 Fornitore BD N. del fornitore 555109
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    373.00€
    316.96€ / pezzi 1
    Risparmia 56.04€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Potent multifunctional cytokine
  • Molecular weight: 17.4kD protein
  • Contains 157 amino acid residues
  • Reactivity: rat
  • Storage buffer: frozen aqueous buffered solution containing BSA
  • Exerts regulatory and cytotoxic effects on normal lymphoid and non-lymphoid cells and tumor cells
Bioassay, ELISA standard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione 100μg/mL
Da utilizzare con (applicazione) Bioassay, ELISA Standard
Formulazione Frozen aqueous Buffered solution containing BSA
Nome TNF-alpha Recombinant Protein
Quantità 5μg
Requisiti di stoccaggio -80°C
Cross-reattività Rat
Recombinant Recombinant
For research use only.