Learn More
BD Siringa ad attacco eccentrico Vacutainer™
Click to view available options
Dimensione della confezione:
pezzi 120
Descrizione
- Attacco eccentrico da 20 ml
- Graduazioni da 1 ml
Specifica
Specifica
| Product Type | Siringa |
| Volume (sistema metrico) | 20 ml |
| Tipo di collegamento | Eccentrico |
| Sterilità | Sì |