Learn More
BD Provette per prelievo del sangue Vacutainer™ in plastica per diagnostica molecolare
Codice prodotto. 12937706
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2.5 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12937706 2.5 ml pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12937706 Fornitore BD N. del fornitore 762165
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1740.00€
    1661.31€ / pezzi 100
    Risparmia 78.69€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Offers a convenient and closed system for the collection, storage and transportation of whole blood that requires intracellular RNA stabilization. BD Vacutainer™ PAXgene™ Blood RNA Tube is for in vitro diagnostic use and is CE-marked.
The collection of whole blood is the first step in many molecular assays used to study intracellular RNA. A major challenge in this type of testing is the instability of intracellular RNA, which rapidly degrades within hours after blood collection. Furthermore, certain species of RNA, through the process of gene induction, increase in vitro after blood collection. Both in vitro RNA degradation and gene induction can lead to an under- or over-estimation of in vivo relative gene transcript number.
The PAXgene™ Blood RNA Tube contains an additive that stabilizes the in vivo gene transcription profile by reducing in vitro RNA degradation and minimizing gene induction. When used in conjunction with the PAXgene™ Blood RNA Kit, the Blood RNA Tube provides for accurate detection and quantitation of gene transcripts. Store unused PAXgene Blood RNA Tubes at 18–25°C. (Limited excursion temperatures up to 40°C are permitted.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Product Type Provetta per RNA
Additivo Soluzione conservante PAXgene Blood RNA
Materiale Plastica
Sterilità Sterile
Tipo di chiusura Hemogard
Capacità (sistema metrico) 2.5 ml
Include 100/case
Da utilizzare con (applicazione) Molecular Diagnostic Testing
Tipo di etichetta Carta
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 16 mm
Certificazione/Conformità CE marked
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • PAXgene Blood RNA Tube
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetradecyltrimethylammonium oxalate, (+)-Tartaric acid