Learn More
BD Vacutainer™ Plastic Blood Collection Tubes for Trace Element Testing: Serum Clot Activator
Codice prodotto. 15725222
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
6 mL
Colore chiusura:
Royal Blue
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Colore chiusura unitSize
15725222 6 mL Royal Blue pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15725222 Fornitore BD N. del fornitore 368380
Evacuated blood collection tubes for trace element testing
  • The tubes for trace element testing have been tested by extraction of the stoppered tube for 4 hours
Plastic Tubes
  • Made of polyethylene terephthalate (PET)
  • Provide a safer work environment for all personnel by (1) reducing risk of tube breakage during handling; (2) eliminating breakage when tubes are centrifuged at higher speeds; and (3) eliminating breakage or chipping of tube rims when stopper is removed and reinserted
  • In addition to reducing potential injuries, fewer tube breakages result in less workflow interruption and fewer patient redraws, thus providing smoother day-to-day operation
  • Documented reliability in hospital, commercial and research laboratories
Hemogard™ Closure
  • Safety shield designed for safer tube handling
  • Identical to the conventional glass and plastic BD Vacutainer tubes, except for the additional safety feature of a protective shield over the rubber stopper
  • Shield design is engineered to protect lab personnel from direct contact with blood on the stopper or around the outer rim of the tube, as well as from blood splattering upon opening the tube
  • The rubber stopper is recessed inside the plastic shield, so any drops left by a blood collection needle remain isolated from potential contact
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Additivo Serum Clot Activator (Silicone Coated)
Materiale Plastic
Tipo di chiusura Hemogard
Capacità (sistema metrico) 6 mL
Colore chiusura Royal Blue
Dimensioni provetta 13 x 100 mm
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • TUBE TRCE PLH 13X100 6.0 PLBL R/BL PLN
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: quartz, toluene, octamethylcyclotetrasiloxane