Learn More
BD Portaprovette Vacutainer™
Codice prodotto. 10148594
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Standard
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
10148594 Standard pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10148594 Fornitore BD N. del fornitore 364815
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Low-cost, single-use holder compliant with OSHA regulations
  • Compatible with the entire BD Vacutainer system of blood collection products
  • Standard size, clear
  • Non-sterile
  • Clear
  • Single use, non-stackable
  • Latex free
Compliance
Complies with OSHA Safety and Health Information Bulletin (SHIB) on the disposal of contaminated needles and blood tube holders used for phlebotomy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Trasparente
Monouso Sì
Da utilizzare con (applicazione) Riduce il pericolo di contatto con gli agenti patogeni del sangue rispetto ai portaprovette riutilizzabili
Senza lattice Sì
Size Standard
Product Type Portaprovette