Learn More
BD Violet Proliferation Dye 450
Codice prodotto. 15180577 Sfoglia Tutto BD Biosciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15180577 1 mg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15180577 Fornitore BD N. del fornitore 562158
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    455.00€
    387.08€ / pezzi 1
    Risparmia 67.92€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
For monitoring of cell divisions completed by single cells, intracellular staining
Flow Cytometry, Intracellular staining
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 1 mg
Content And Storage -20°C
Da utilizzare con (applicazione) Intracellular Staining, Monitoring Cell Divisions