Learn More
BD Difco™ Dehydrated Culture Media: Vitamin B12 Assay Medium
Descrizione
Order Info
Prices are for units of one each unless otherwise specified
Certifications
ISO, 9000
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO, 9000 |
| Content And Storage | 2°C to 8°C |
| Forma | Dehydrated |
| Tipo di media | Vitamin B12 Assay Medium |
| Product Type | Microbiology Media |
| Formulazione | Vitamin assay Casamino Acids 12g/L, Dextrose 40g/L, Sodium Acetate 20g/L, L-Cystine 0.2g/L, DL-Tryptophan 0.2g/L, Adenine 20mg/L, Guanine 20mg/L, Uracil 20mg/L, Xanthine 1mg/L, Thiamine Hydrochloride 2mg/L, Riboflavin 2mg/L, Niacin 2mg/L, Calcium Pantothenate 200μg/L, Pyridoxine Hydrochloride 4mg/L, p-Aminobenzoic Acid 200μg/L, Biotin 10μg/L, Folic Acid 100μg/L, Polysorbate 80 2g/L, Dipotassium Phosphate 1g/L, Monopotassium Phosphate 1g/L, Magnesium Sulfate 0.4g/L, Sodium Chloride 20mg/L, Ferrous Sulfate 20mg/L, Manganese Sulfate 20mg/L |
| Da utilizzare con (applicazione) | For determining vitamin B12 concentration by the microbiological assay technique |
| Tipo di imballaggio | Bottle |
| Quantità | 100 g |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.