Learn More
Scientific Industries Bead Genie
Codice prodotto. 17241752 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di spina:
EU plug
No plug
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di spina unitSize
17241752 No plug Pezzo
17251752 EU plug Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17241752 Fornitore Scientific Industries N. del fornitore 83041307
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2808.75€
    2282.06€ / pezzi 1
    Risparmia 526.69€
    18% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 30-07-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The Bead Genie is a bead beater ideal for lysing, extraction, or homogenization applications, utilizing an aggressive vertical mixing motion. No additional accessories necessary for use.
  • Bead beater utilizing an aggressive vertical mixing motion ideal for lysing, extraction, or homogenization applications
  • Beads are also available but sold separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Bead Genie
Tensione 10/240/440 V
Requisiti elettrici 230 V
Hertz 47/63 Hz
Profondità (sistema imperiale) 6.5 in.
Profondità (sistema metrico) 165 mm
Altezza (sistema imperiale) 13 in.
Altezza (sistema metrico) 330 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 6.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 165 mm
Larghezza (sistema imperiale) 4.8 in.
Larghezza (sistema metrico) 122 mm
Materiale Zinc Casting
Certificazione/Conformità CE
Da utilizzare con (applicazione) Lysing, Extraction, or Homogenization Applications
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tube Holders and Beads
Capacità 12 Microtubes, 6 x 15 mL tubes, and 3 x 50 mL tubes
Include Tube Holders
N. di corse 500 to 4800 Strokes/min. (250 to 2400 rpm)
Tipo di spina No plug
Temporizzatore 1 sec. to 99 min. or Continuous
Stile dei tubi Vertical and horizontal
Peso (sistema imperiale) 13 lb.
Peso (sistema metrico) 6 kg
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.