Description
- Bead beater utilizing an aggressive vertical mixing motion ideal for lysing, extraction, or homogenization applications
- Beads are also available but sold separately
Specifications
Specifications
| Tensione | 10/240/440 V |
| Requisiti elettrici | 230 V |
| Profondità (sistema imperiale) | 6.5 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 165 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 13 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 330 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 6.5 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 165 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 4.8 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 122 mm |
| Show More |