Description
- Possibilità di omogeneizzare contemporaneamente fino a 24 provette da 2 ml o 0.5 ml
- In un intervallo di tempo più breve è possibile elaborare un numero maggiore di campioni
- Supporto per provette comodamente posizionato per una maggiore facilità d'uso e per ottimizzare le interazioni biglia/campione
- Intervallo di lavorazione ideale per i campioni di tessuto molle
- Senza raffreddamento richiesto tra le sessioni (lavorazione senza interruzioni)
- Le provette monouso eliminano qualsiasi rischio di contaminazione incrociata
- La rapida lavorazione garantisce l'integrità del campione
- Ingombro ridotto per ottimizzare lo spazio sul banco
- Durata del ciclo: da 1 a 99 sec.
- Intervallo delle prestazioni: da 0.8 m/s a 6 m/s con incrementi di 1.5 m/s
- Numero di cicli: 1-9
Compliance
Conformità CE
Specifications
Specifications
| Requisiti elettrici | 120 V, 60 Hz |
| Dimensioni (P x L x A) | 17 x 15 x 13 in. |
| Dimensioni (L x P x A) | 17 x 15 x 13 in. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Estrazione di DNA/RNA, omogeneizzazione dei tessuti, purificazione delle proteine |
| Peso (sistema imperiale) | 65 libbre |
| Peso (sistema metrico) | 29.5 kg |
| Product Type | Omogeneizzatore |