Learn More
Benchmark Scientific™ BeadBath Duo™
Codice prodotto. 17997070
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 L
Dimensioni (P x L x A):
20.3 x 16.5 x 15.2 cm
Dimensioni interne (L x P x A):
15.2 x 13.9 x 10.1 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensioni (P x L x A) Dimensioni interne (L x P x A) Dimensione della confezione
17997070 2 L 20.3 x 16.5 x 15.2 cm 15.2 x 13.9 x 10.1 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17997070 Fornitore Benchmark Scientific™ N. del fornitore B2402E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    817.00€
    758.25€ / pezzi 1
    Risparmia 58.75€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 05-01-2027
The BeadBath Duo allows for precise temperature control when using either water or thermal beads.
  • Convert from a water bath to a bead bath at the touch of a button
  • Two separate modes for beads or water ensure optimal performance
  • Quik-Cal™, simple in-lab calibration function
  • Accurate and uniform temperature control
  • No constant refilling
  • Accessory-free securing of containers
  • Ability to run constantly without waiting for heating
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2 L
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tubes, Bottles, Flasks
Gamma di temperatura 5°C to 80°C
Tipo Bath
Dimensioni (P x L x A) 20.3 x 16.5 x 15.2 cm
Dimensioni interne (L x P x A) 15.2 x 13.9 x 10.1 cm
Tensione 230 V
Frequenza 50/60 Hz