Learn More
Gravis Bottiglie dal bordo nervato
Codice prodotto. 10471275
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
13 ml
96 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 210
pezzi 86
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
10471275 96 ml pezzi 86
10466359 13 ml pezzi 210
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10471275 Fornitore Gravis N. del fornitore E00943+Q40212
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.65€
    65.83€ / pezzi 86
    Risparmia 4.82€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Glass pillbox style Beaded Rim Bottles with PE cap.
  • Transparent glass
  • Polyethylene snap cap
Specifica
Colore Transparent
Materiale Soda Lime Glass
Sterilità Non-sterile
Monouso Reusable
Volume (sistema metrico) 96 ml
Graduato No
Include Tappo a pressione
Materiale chiusura Polyethylene
Tipo di chiusura Tappo a pressione
Quantità Confezione da 86
Marking Spot No
Fit for Purpose Certified Quality
Autoclavabile Autoclavable
Product Type Sample Vial