Learn More
Velp Scientifica™ 400 ml Beaker
Codice prodotto. 15349624 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
400 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15349624 400 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15349624 Fornitore Velp Scientifica™ N. del fornitore A00000999
In stock
Velp Scientifica™ 400 ml Beaker for use with Enzymatic Digester GDE.
  • For use with Enzymatic Digester GDE
Specifica
Product Type Beaker
Capacità (sistema metrico) 400 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Digestore Enzimatico GDE