Learn More
Pinnacle Brush™ Spazzole per becher
Codice prodotto. 12398318
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
26 cm
27 cm
355 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico)
12398318 26 cm
12811934 27 cm
12821934 355 mm
12851934 355 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12398318 Fornitore Pinnacle Brush™ N. del fornitore T2382
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.63€
    21.76€ / pezzi 10
    Risparmia 9.87€
    31% Sconto
Spedizione stimata: 17-12-2026
Constructed on galvanised steel wire handle. Pinnacle Brush™ Beaker Brushes have nylon bristles for gentle cleaning.
  • Galvanized steel handle
  • Nylon bristles
Specifica
Product Type Spazzola
Materiale maniglia Filo d'acciaio
Diametro (sistema metrico) 3.5 cm
Lunghezza (sistema metrico) 26 cm
Lunghezza (sistema metrico) spazzola 9.5 cm
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 16.5 cm
Quantità Confezione da 10
Size Brush Circumference: 11 cm