Learn More
Pinnacle Brush™ Spazzole per becher
Descrizione
- Galvanized steel handle
- Nylon bristles
Specifica
Specifica
| Product Type | Spazzola |
| Materiale maniglia | Filo d'acciaio |
| Diametro (sistema metrico) | 4.5 cm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 27 cm |
| Lunghezza (sistema metrico) spazzola | 9.5 cm |
| Lunghezza (sistema metrico) maniglia | 17.5 cm |
| Quantità | Confezione da 10 |
| Size | Brush Circumference: 14 cm |