Learn More
BUCHI Beaker and Drying Flasks for Rotary Evaporators
Codice prodotto. 17224664 Sfoglia Tutto Buchi Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Beaker Flask
Drying Flask
Volume (sistema metrico):
500 mL
1500 mL
4000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
17224664 Beaker Flask 1500 mL Pezzo
15510590 Drying Flask 500 mL Pezzo
15520590 Drying Flask 1500 mL Pezzo
15590580 Beaker Flask 500 mL Pezzo
17214664 Beaker Flask 4000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 17224664 Fornitore BUCHI N. del fornitore 11065718
Spedizione stimata: 26-10-2026
Special shaped flasks for large samples and powder drying.
  • For use with the rotary evaporators
  • Available in multiple sizes with different standard joints
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Tipo Beaker Flask
Volume (sistema metrico) 1500 mL