Learn More
Glassco Laboratory Equipments Beaker Low Form
Codice prodotto. 32210089
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1 L
2 L
3 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 4
pezzi 6
pezzi 8
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
32210089 150 mL pezzi 10
32210019 25 mL pezzi 10
32210007 50 mL pezzi 10
32210057 100 mL pezzi 10
32210030 250 mL pezzi 10
32210014 400 mL pezzi 10
32210035 600 mL pezzi 8
32210046 1 L pezzi 6
32210074 2 L pezzi 4
32210026 3 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 32210089 Fornitore Glassco Laboratory Equipments N. del fornitore EU229.202.06
Spedizione stimata: 18-11-2026
Clear metric Graduation for convenient reading.
  • Complies with DIN/ISO 3819 Standards
  • Highly resistant to chemicals and thermal shock
  • Large labelling field for easty marking
  • Uniform wall thickness and high mechanical strength
  • White printing
  • 3.3 Boro Glass
Specifica
Capacità (sistema metrico) 150 mL
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Tipo Beaker
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Reusable
Graduated Yes
Scale White Graduated Scale
Stile Low Form