Learn More
Nickel Electro™ Beaker Tongs with Silicone Sleeved Jaw
Codice prodotto. 13075873 Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
356 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) unitSize
13075873 356 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13075873 Fornitore Nickel Electro™ N. del fornitore 7005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.50€
    62.04€ / pezzi 1
    Risparmia 10.46€
    14% Sconto
Spedizione stimata: 07-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Nickel Electro™ Beaker Tongs with Silicone Sleeved Jaw reduces rick of breakage when handling beakers.
  • Stainless Steel
  • Jaw covered in silicone sleeve
  • Reduces risk of breakage
  • For vessels 55mm to 120mm in diameter
  • Holds beakers 100 to 1000mL
Specifica
Descrizione Stainless steel beaker tongs
Da utilizzare con (applicazione) Lifting Hot Beakers, 100 mL to 1000 mL
Rivestimento superficiale Silicon
Stile punta Curved
Lunghezza (sistema metrico) 356 mm
Materiale Stainless Steel