Descrizione
- PP (polypropylene)
- Translucent
- Autoclavable
- Graduated for measuring
Specifica
Specifica
| Colore | Semitrasparente |
| Diametro (sistema metrico) base | 160 mm |
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 210 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 5000 ml |
| Materiale | PP (polipropilene) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Adatto per l'uso con alimenti |
| Altezza (sistema metrico) | 270 mm |
| Include | Maniglia |
| Quantità | 6/Pk. |
| Tipo | Becher |
| Vedi altri risultati |