Learn More
Mutexil™ Copribarba
Codice prodotto. 11735473
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1000/confezione
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11735473 1000/confezione pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11735473 Fornitore Mutexil™ N. del fornitore 4561101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00€
    60.54€ / pezzi 1000
    Risparmia 47.46€
    43% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use the Mutexil™ Beard Cover to cover facial hair cover for basic protection.
  • Non woven
  • With round elastics
  • White
  • Polypropylene
  • Latex-free
Specifica
Materiale Spunbond Polypropylene
Colore Bianco
Monouso Single-use
Senza lattice Yes
Quantità 1000/confezione
Peso (sistema metrico) 10 gsm
Product Type General Purpose Beard Cover