Learn More
Fisherbrand™ Erogatore per flacone Beatus
Codice prodotto. 15508901 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
Da 0.25 a 2.5 ml
Da 0.5 a 5 ml
Da 1 a 10 ml
Da 10 a 100 ml
Da 2,5 a 30 ml
Da 5 a 60 ml
Incrementi:
0.05 ml
0.1 ml
0.2 ml
0,5 ml
1.0 ml
2.0 ml
Accuracy:
0,6% (+/-0,180)
0.6% (+/-0.015)
0.6% (+/-0.030)
0.6% (+/-0.0360)
0.6% (+/-0.060)
0.6% (+/-0.600)
Modello:
BEAT-10
BEAT-100
BEAT-2.5
BEAT-30
BEAT-5
BEAT-60
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Incrementi Accuracy Modello Dimensione della confezione
15508901 Da 10 a 100 ml 2.0 ml 0.6% (+/-0.600) BEAT-100 Pezzo
15518901 Da 0.25 a 2.5 ml 0.05 ml 0.6% (+/-0.015) BEAT-2.5 Pezzo
15538901 Da 0.5 a 5 ml 0.1 ml 0.6% (+/-0.030) BEAT-5 Pezzo
15528901 Da 2,5 a 30 ml 0,5 ml 0,6% (+/-0,180) BEAT-30 Pezzo
15548901 Da 5 a 60 ml 1.0 ml 0.6% (+/-0.0360) BEAT-60 Pezzo
15598891 Da 1 a 10 ml 0.2 ml 0.6% (+/-0.060) BEAT-10 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15508901
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Erogatore per flaconi Fisherbrand™ Beatus per erogazioni affidabili ed efficienti, con valvola di ricircolo per reindirizzare il liquido nel flacone e garantire erogazioni prive di bolle senza alcuna perdita di reagente.
  • Con valvola di ricircolo
  • Erogatore regolabile per semplificare l'erogazione in qualsiasi condizione del laboratorio
  • Manopola di regolazione del volume appositamente progettata, con rotazione di 180° per impostare il volume in modo semplice e agevole
  • Adattatore appositamente progettato, con rotazione di 360° per offrire la massima flessibilità
  • Collettore valvola in PTFE senza molla, per garantire un'elevata compatibilità chimica ed evitare inceppamenti della valvola
  • Pistone in PTFE con O-ring in EPT per garantire un'elevata compatibilità chimica e un movimento scorrevole e fluido del pistone
  • Adattatori compatibili con la maggior parte dei flaconi per reagenti da laboratorio
  • Strumento di calibrazione, per ricalibrazioni comode e rapide in laboratorio
Specifiche:
  • Pistone: PTFE ed ETP
  • Alloggiamento valvola: PFA
  • Alloggiamento valvola di ricircolo: PFA
  • Gruppo valvola: vetro borosilicato e sede
  • Gruppo di scarico: PTFE
  • Tubo di erogazione e di ingresso: FEP
  • Compatibilità: tutti i reagenti tranne HF
Specifica
Accuracy 0.6% (+/-0.600)
Product Type Dispenser
Autoclavabile A 121 °C, 15 psi per 10-15 min.
Certificazione/Conformità Standard ISO 8655
Materiale Vetro borosilicato
Volume (sistema metrico) Da 10 a 100 ml
Incrementi 2.0 ml
Modello BEAT-100