Learn More
Beaucage reagent, MedChemExpress
Codice prodotto. 16469845
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16469845 250 mg 250mg
16430719 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16469845 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY100951
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
MedChemExpress Beaucage reagent is found to be potent in causing DNA cleavage.
Beaucage reagent is found to be potent in causing DNA cleavage.
Specifica
Materiale o nome chimico Beaucage reagent
CAS 66304-01-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C7H4O3S2
Quantità 250 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (499.43 mM) ∣H2O : 0.14 mg/mL (0.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=CC=C12)SS2(=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 200.23
Peso formulazione 200.23
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only