Learn More
Beclabuvir, MedChemExpress
Codice prodotto. 16495158
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
50mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16495158 10 mg 10mg
16445866 100 mg -
16441387 50 mg 50mg
16437887 5 mg -
16433306 25 mg -
16401259 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 16495158 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY12429
MedChemExpress Beclabuvir is an allosteric inhibitor that binds to thumb site 1 of the hepatitis C virus (HCV) NS5B RNA-dependent RNA polymerase, and inhibits recombinant NS5B proteins from HCV genotypes 1, 3, 4, and 5 with IC50 of < 28 nM.
Beclabuvir is an allosteric inhibitor that binds to thumb site 1 of the hepatitis C virus (HCV) NS5B RNA-dependent RNA polymerase, and inhibits recombinant NS5B proteins from HCV genotypes 1, 3, 4, and 5 with IC50 of < 28 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico Beclabuvir
CAS 958002-33-0
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C36H45N5O5S
Quantità 10 mg
Sinonimo BMS-791325
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 30 mg/mL (45.47 mM)
SMILES O=C(N1C2CCC1CN(C)C2)[C@@]3(CN4C5=C(C6CCCCC6)C7=CC=C(C(NS(N(C)C)(=O)=O)=O)C=C47)[C@H](C8=CC(OC)=CC=C85)C3
Molecular Weight (g/mol) 659.84
Peso formulazione 659.84
Percent Purity 99.87%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Research purposes only