Learn More
Beclometasone dipropionate, MedChemExpress
Descrizione
Beclometasone dipropionate, the prodrug of Beclometasone, is an orally active and potent glucocorticoid recepter agonist. Beclometasone dipropionate acts via a glucocorticoid receptor and suppresses inflammation and hyperproliferation. Beclometasone dipropionate can be used for asthma .
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Beclometasone dipropionate |
| CAS | 9-8-5534 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C28H37ClO7 |
| Quantità | 250 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (191.92 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) |
| SMILES | C[C@@]12[C@](C[C@H](C)[C@]2(OC(CC)=O)C(COC(CC)=O)=O)([H])[C@]3([H])CCC4=CC(C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C1)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 521.04 |
| Peso formulazione | 521.04 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only