Learn More
Beclomethasone Dipropionate, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11478941 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11478941 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11478941 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215481491
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    386.00€
    367.50€ / 1g
    Risparmia 18.50€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Antiallergic, antiasthmatic, anti-inflammatory
Spezifikation
Materiale o nome chimico Beclomethasone Dipropionate
CAS 9-8-5534
Colore White
Formula molecolare C28H37ClO7
Quantità 1 g
Sinonimo beclomethasone dipropionate, beclometasone dipropionate, beconase, beclovent, vancenase, beclazone, becloforte, beclomet, beclorhinol, propaderm
InChI Key KUVIULQEHSCUHY-XYWKZLDCSA-N
SMILES CCC(=O)OCC(=O)C1(C(CC2C1(CC(C3(C2CCC4=CC(=O)C=CC43C)Cl)O)C)C)OC(=O)CC
IUPAC Name [2-[(8R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-chloro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-17-propanoyloxy-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] propanoate
Molecular Weight (g/mol) 521.05
PubChem CID 134129500
Peso formulazione 521
Forma fisica Solid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Beclomethasone Dipropionate
Signalwort
  • Pericolo
Gefahrenkategorie
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
Gefahrenhinweis
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
Sicherheitshinweis
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Beclomethasone Dipropionate
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.