Learn More
Bedaquiline fumarate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16478827
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16478827 5 mg 5mg
16446238 10 mg 10mg
16436586 100 mg 100mg
16422367 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16478827 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY14881A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Bedaquiline fumarate, a diarylquinoline antibiotic that targets ATP synthase, is effective for the treatment of Mycobacterium tuberculosis infections.
Bedaquiline fumarate, a diarylquinoline antibiotic that targets ATP synthase, is effective for the treatment of Mycobacterium tuberculosis infections.
Specifica
Materiale o nome chimico Bedaquiline fumarate
Forma fisica Solid
CAS 845533-86-0
Colore White
Quantità 5 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C36H35BrN2O6
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo R403323 TMC207 fumarate R207910 fumarate
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (148.90 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(/C=C/C(O)=O)=O.BrC1=CC=C(N=C(OC)C([C@H]([C@@](C2=CC=CC3=C2C=CC=C3)(O)CCN(C)C)C4=CC=CC=C4)=C5)C5=C1
Molecular Weight (g/mol) 671.58
Peso formulazione 671.58
Percent Purity 99.0%
Grado Research
Research purposes only