Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bedaquiline fumarate
Codice prodotto. 17221182 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17221182 1 g 1g
17231182 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17221182 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 465910010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 845533-86-0 | C36H35BrN2O6, C32H31BrN2O2·C4H4O4 | 671.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 845533-86-0
Formula molecolare C36H35BrN2O6
Specifica
Materiale o nome chimico Bedaquiline fumarate
Quantità 1 g
Peso formulazione 671.59
InChI Key ZLVSPMRFRHMMOY-UHFFFAOYNA-N
SMILES OC(=O)C=CC(O)=O.COC1=C(C=C2C=C(Br)C=CC2=N1)C(C1=CC=CC=C1)C(O)(CCN(C)C)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
IUPAC Name 1-(6-bromo-2-methoxyquinolin-3-yl)-4-(dimethylamino)-2-(naphthalen-1-yl)-1-phenylbutan-2-ol; but-2-enedioic acid
Molecular Weight (g/mol) 671.59
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bedaquiline fumarate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Bedaquiline fumarate