Learn More
Bedaquiline, MedChemExpress
Codice prodotto. 16468827
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
Codice prodotto. 16468827
Marca: Medchem Express HY14881
MedChemExpress Bedaquiline (TMC207) is a diarylquinoline drug and inhibits Mycobacterium tuberculosis (Mtb) F1FO-ATP synthase through targeting of both the c- and the ε-subunit. Bedaquiline has uncoupler activity. Bedaquiline is used for the multi-drug resistant tuberculosis.
Bedaquiline (TMC207) is a diarylquinoline drug and inhibits Mycobacterium tuberculosis (Mtb) F1FO-ATP synthase through targeting of both the c- and the ε-subunit. Bedaquiline has uncoupler activity. Bedaquiline is used for the multi-drug resistant tuberculosis.
Specifica
Materiale o nome chimico Bedaquiline
CAS 843663-66-1
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C32H31BrN2O2
Quantità 5 mg
Sinonimo TMC207 R207910
Informazioni di solubilità DMSO : 12.5 mg/mL (22.50 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES BrC1=CC=C(N=C(OC)C([C@H]([C@@](C2=CC=CC3=C2C=CC=C3)(O)CCN(C)C)C4=CC=CC=C4)=C5)C5=C1
Molecular Weight (g/mol) 555.5
Peso formulazione 555.5
Percent Purity 97.19%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.