Learn More
Bekanamycin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16468656
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16468656 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16468656 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1174
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Bekanamycin (Kanamycin B) is an aminoglycoside antibiotic produced by Streptomyces kanamyceticus, against an array of Gram-positive and Gram-negative bacterial strain.
Bekanamycin (Kanamycin B) is an aminoglycoside antibiotic produced by Streptomyces kanamyceticus, against an array of Gram-positive and Gram-negative bacterial strain.
Specifica
Materiale o nome chimico Bekanamycin
CAS 4696-76-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H37N5O10
Quantità 100 mg
Sinonimo Kanamycin B
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 100 mg/mL (206.82 mM) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.07 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O[C@H]1[C@](O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@@]3([H])O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O)([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1N
Molecular Weight (g/mol) 483.51
Peso formulazione 483.51
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only