Learn More
Bel-Art™ Rack per capsule di Petri SP Scienceware™ da 100 mm
Codice prodotto. 13482069
Cambia vista
Click to view available options
Posizioni:
54
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Posizioni Dimensione della confezione
13482069 54 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13482069 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F189850100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.00€
    145.34€ / pezzi 1
    Risparmia 1.66€
    1% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-04-2027
Contiene in modo sicuro fino a cinquantaquattro piastre Petri da 100 mm per ottimizzare lo spazio dell'incubatore
  • Rack in acrilico TPX™ trasparente con montanti in polipropilene
  • Facilmente visibili attraverso il divisorio e la base trasparente, le piastre possono essere rimosse con una sola mano
  • L'impugnatura integrata consente un facile trasporto e i piedini in gomma ne impediscono lo scivolamento sul banco
  • I rack vengono spediti piatti e si assemblano in pochi minuti
Specifica
Autoclavabile Sì
Colore Trasparente
Capacità Petri Dishes
Materiale Acrilico
Posizioni 54
Forma Rettangolare
Sovrapponibile No
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Piastre di Petri 10 cm
Dimensioni (L x P x A) 13.5 x 8 x 9.25 in (34 x 20 x 23.5 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 34 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 13.5 in
Larghezza (sistema imperiale) 8 pollici
Altezza (sistema imperiale) 9.25 in
Product Type Petri Dish Rack
Diametro (sistema metrico) interno 100 mm
Altezza (sistema metrico) 23 cm
Matrice 9 x 6
Larghezza (sistema metrico) 20 cm