Learn More
Bel-Art™ Scatole per conservazione in congelatore di provette per PCR a 144 posti SP Scienceware™
Descrizione
Provide ULT freezer storage at temperatures down to -86°C
Progettate per rack da congelatore standard da 2 in, queste scatole da congelatore per provette PCR a 144 posti possono contenere singole provette e/o strisce di provette PCR da 0.2 ml.
- Se le provette per PCR sono dotate di tappi piatti è possibile impilare due scatole in modo che occupino uno spazio unico nel rack di conservazione da congelatore da 2 in
- Coperchio in policarbonato trasparente e base con indice alfanumerico per facilitare l'identificazione dei campioni nella scatola
- Può contenere singole provette PCR e/o strisce da 0.2 ml
- Resistente e impermeabile all'umidità
- L x P x A: 13.2 x 13.2 x 2.5 cm (5.25 x 5.25 x 1 in)
Specifica
Specifica
| Tipo di chiusura | Lid |
| Colore | Trasparente |
| Materiale | Policarbonato |
| Forma | Square |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Rack per conservazione in congelatore da 2 in |
| Capacità | 0.2 mL PCR Tubes |
| Product Type | Scatole per la conservazione in congelatore di provette per PCR |
| Quantità | 5/conf. |
| Dimensioni (L x P x A) | 5.25 x 5.25 x 1 in (13.2 x 13.2 x 2.5 cm) |
| Lunghezza (sistema metrico) | 13.2 cm |
| Vedi altri risultati |