Learn More
Bel-Art™ Rack per capsule di Petri ProCulture da 60 mm
Codice prodotto. 11745234
Cambia vista
Click to view available options
Posizioni:
54
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Posizioni Dimensione della confezione
11745234 54 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11745234 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F189910060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.50€
    65.09€ / pezzi 1
    Risparmia 12.41€
    16% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Utile per il trasporto e l'incubazione sicuri di piastre di Petri da 60 mm. Il rack per piastre di Petri Bel Art™ SP Scienceware™ da 60 mm semplifica la lavorazione dei campioni da banco.
Useful for safe transport and incubation of 60mm Petri dishes. Dish Rack helps to streamline benchtop sample processing.
  • Ogni rack è dotato di sei colonne e può contenere fino a cinquantaquattro piastre Petri con coperchi
  • Grande divisore centrale con spazio per l'etichettatura
  • Con manico di trasporto che non interferisce con i campioni
  • È possibile impilare e bloccare insieme fino a quattro rack
  • Gli slot di accesso per le dita nella base consentono la rimozione sicura della pila di piastre
  • La base del rack è in acciaio con rivestimento epossidico, tutte le altre parti sono in polipropilene bianco
  • I rack vengono spediti piatti e si assemblano facilmente in pochi minuti
  • Autoclavabili a vapore a 250°F (121°C)
Specifica
Autoclavabile Sì
Colore Bianco
Capacità Petri Dishes
Materiale Polipropilene
Posizioni 54
Forma Rettangolare
Sovrapponibile No
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Piastre di Petri da 6 cm e coperchi
Dimensioni (L x P x A) 10.511 x 6.732 x 6.732 pollici (26.7 x 17.1 x 17.1 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 26.7 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 10.511 in.
Larghezza (sistema imperiale) 6.732 in.
Altezza (sistema imperiale) 6.732 in.
Product Type Petri Dish Rack
Diametro (sistema metrico) interno 60 mm
Altezza (sistema metrico) 17.1 cm
Matrice 6 x 9
Larghezza (sistema metrico) 17.1 cm