Learn More
Bel-Art™ Morsetto a vite in plastica acetalica SP Scienceware™
Codice prodotto. 11332234
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
pezzi 3
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11332234 White pezzi 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11332234 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F182120000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.70€
    25.36€ / pezzi 3
    Risparmia 6.34€
    20% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Comando ON/OFF preciso e completo, con precisione sufficiente per la sostituzione dei tappi a vite con rubinetto in molte applicazioni
Comando ON/OFF preciso e completo, con precisione sufficiente per la sostituzione dei tappi a vite con rubinetto in molte applicazioni
  • Si installa senza scollegare i tubi o interrompere il funzionamento
  • Per tubi flessibili con diametro esterno massimo di 14 mm (0.5 pollici)
  • Resistente ad acidi, alcali e solventi organici
  • Sterilizzabile in autoclave
Specifica
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Quantità 3
Tipo Morsa a vite
Materiale Plastica acetalica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Adatto per tubi con diametro esterno .5 poll. (1.27 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 2.31 in
Lunghezza apertura (sistema imperiale) Da 0 a 0.5 in
Lunghezza (sistema metrico) 5.867 cm
Lunghezza apertura (sistema metrico) Da 0 a 1.27 cm
Colore White
Jaw Type Angled
Diameter (Metric) Inside 14 mm