Learn More
Bel-Art™ Morsetto per tubi in resina acetalica SP Scienceware™
Codice prodotto. 12614853 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Dimensione della confezione:
pezzi 12
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore unitSize
12614853 Blue pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12614853 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F182180000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Azionabile con una mano, dotato di blocco positivo e molle che si aprono se rilasciate
Can be operated with one hand, has a positive lock, and springs open when released
  • Le ganasce zigrinate lunghe 1.06 pollici (27 mm) garantiscono una chiusura sicura su tubi come quelli per catetere con parete di 0.03 pollici (0.82 mm) o più sottile
  • Scorre sopra i tubi in qualsiasi punto per una facile installazione e può essere lasciato aperto per un comodo stoccaggio, senza limitare il flusso
  • Lunghezza totale 2.31 pollici (59 mm)
Specifica
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Quantità 112
Tipo Morsetto per tubi
Materiale Plastica acetalica
Lunghezza (sistema imperiale) 2.31 pollici
Lunghezza apertura (sistema imperiale) Da 0 a 0.31 in
Lunghezza (sistema metrico) 5.867 cm
Lunghezza apertura (sistema metrico) Da 0 a 0.787 cm
Colore Blue
Jaw Type Angled
Diameter (Metric) Inside 1.3 cm