Learn More
Bel Art™ Cestelli per flaconi per acido/solvente SP Scienceware™
Codice prodotto. 11723207
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
Bottles
Flaconi (2,5 l)
Flaconi (4 l)
Materiale:
Polietilene
Polipropilene
Polyethylene
Altezza (sistema metrico):
32 cm
35 cm
37 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Materiale Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11723207 Flaconi (2,5 l) Polipropilene 35 cm Pezzo
11733207 Flaconi (4 l) Polietilene 37 cm Pezzo
11753207 Flaconi (4 l) Polipropilene 37 cm Pezzo
11743207 Bottles Polyethylene 32 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11723207 Fornitore Bel Art™ N. del fornitore F169570000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00€
    100.50€ / pezzi 1
    Risparmia 6.50€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I supporti in polietilene con impugnature traverse in filo d'acciaio di alto spessore con rivestimento epossidico sono dotati di ampie nervature su entrambi i lati e sul fondo per sostenere e ammortizzare i flaconi
  • Protezione infrangibile per flaconi in vetro
  • Il coperchio a cono è dotato di un'apertura di 5/8 di pollice (16 mm) nella parte superiore per l'inserimento dei tubi; semplifica il trasferimento dei liquidi senza versarli
  • Il coperchio troncato consente di versare i liquidi senza rimuovere il coperchio
  • Progettato per contenere bottiglie per reagenti standard per gli Stati Uniti
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore White
Capacità Flaconi (2,5 l)
Materiale Polipropilene
Posizioni 1
Forma Conical
Sovrapponibile No
Sterilità Non-sterile
Lunghezza (sistema metrico) 35 cm
Altezza (sistema imperiale) 13,5 in.
Product Type Portaflaconi
Diametro (sistema metrico) interno 18 cm
Ripiani None
Altezza (sistema metrico) 35 cm
Matrice 1 x 1
Larghezza (sistema metrico) 18 cm