Learn More
Bel Art™ Cestelli per flaconi per acido/solvente SP Scienceware™
Descrizione
- Protezione infrangibile per flaconi in vetro
- Il coperchio a cono è dotato di un'apertura di 5/8 di pollice (16 mm) nella parte superiore per l'inserimento dei tubi; semplifica il trasferimento dei liquidi senza versarli
- Il coperchio troncato consente di versare i liquidi senza rimuovere il coperchio
- Progettato per contenere bottiglie per reagenti standard per gli Stati Uniti
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | White, Blue |
| Capacità | Flaconi (4 l) |
| Materiale | Polietilene |
| Posizioni | 1 |
| Forma | Cylindrical |
| Sovrapponibile | No |
| Sterilità | Non-sterile |
| Lunghezza (sistema metrico) | 370 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 14,37 in. |
| Vedi altri risultati |