Learn More
Bel-Art™ Supporto basculante regolabile per micropiastre SP Scienceware™
Codice prodotto. 11352234
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
Microplates
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
11352234 Microplates Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11352234 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F189380000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00€
    109.23€ / pezzi 1
    Risparmia 25.77€
    19% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per regolare l'angolazione più utile per aggiunte precise di componenti liquidi nei pozzetti delle micropiastre. Il supporto basculante regolabile per micropiastre regolabile SP Scienceware™ Bel Art™ consente di individuare facilmente i pozzetti nei quali è stata versata un'aggiunta di liquido.
  • Un dosaggio preciso e ripetitivo nei pozzetti della micropiastra può essere realizzato facilmente, inclinando le piastre a un'angolazione ottimale durante il posizionamento sul supporto di montaggio regolabile
  • L'aggiunta delle dosi è semplice, tenendo la micropiastra inclinata all'angolazione ottimale a seconda delle abitudini e della comodità dell'utente
  • La piastra inclinata consente all'utente di controllare quali pozzetti abbiano ricevuto le dosi, grazie al contrasto visibile fra i menischi fra i vani confinanti
  • Una base in acciaio con rivestimento epossidico offre stabilità e le viti di serraggio regolabili manualmente mantengono l'angolazione desiderata
  • Supporta tutti i tipi di micropiastre
  • Inclinazione massima 45°
  • Perni su 2 viti
  • L x P x A: 11.4 x 16.5 x 5.7 cm (4.5 x 6.5 x 2.25 pollici)
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Gray, Clear/White
Capacità Microplates
Materiale Piattaforma in acrilico, base in acciaio rivestito in resina epossidica
Posizioni 1
Forma Rettangolare
Sovrapponibile No
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tutti i tipi di micropiastre
Size 114 x 165 x 57 mm
Dimensioni (L x P x A) 6.4 x 4.4 x 2.2 pollici (16.5 x 11.4 x 5.7 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 16.5 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 6.4 in.
Larghezza (sistema imperiale) 4.4 in.
Altezza (sistema imperiale) 2.2 in.
Product Type Rack per micropiastre
Altezza (sistema metrico) 5.7 cm
Matrice 1 x 1
Larghezza (sistema metrico) 11.4 cm