Learn More
Bel-Art™ Vassoi per ridotto consumo di anticorpi SP Scienceware™
Riducono al minimo l'uso di costosi anticorpi durante le incubazioni utilizzando un vassoio di dimensioni ottimali
Marca: Bel-Art™ F45100-0000
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.44310kg
Descrizione
- Per i più comuni gel midi e mini
- Impilabile, richiudibile e riutilizzabile
- Tutti i vassoi sono dotati di coperchi fissati per proteggere da eventuali fuoriuscite
- I vassoi a linea singola sono forniti in gruppi di cinque linee unite; le singole linee possono essere facilmente separate prima dell'uso
- In polipropilene; autoclavabili
Specifica
0.62 x 4.5 in (1.6 x 11.5 cm) | |
Rectangular | |
1.6 cm | |
Vassoio per ridotto consumo di anticorpi |
Coperchio fissato per proteggere da eventuali fuoriuscite | |
Autoclavable | |
Polipropilene | |
11.5 cm |