Learn More
Bel-Art™ Bottiglioni in polipropilene autoclavabile SP Scienceware™
Descrizione
- Questi robusti bottiglioni in polipropilene di grado FDA sono conformi a 21 CFR 177.1520 per il contatto diretto con alimenti e bevande
- Certificazione USP Classe VI per le esigenze delle industrie biotecnologiche e farmaceutiche
- Eccellente resistenza chimica
- Grandi impugnature per facilitare il trasporto
- Tutti i componenti sono autoclavabili a vapore a 121 °C (250 °F): per l'autoclavaggio, non avvitare le filettature dei tappi
- Il tappo a vite da 83 mm include una guarnizione in silicone incorporata per una tenuta positiva
- Il tappo in gomma conico sagomato accetta un rubinetto opzionale di facile utilizzo ed è posizionato in basso sul bottiglione per un drenaggio più completo
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Capacità (sistema imperiale) | 5 galloni |
| Capacità (sistema metrico) | 20 l |
| Certificazione/Conformità | USP classe VI, 21CFR177.1520, FDA |
| Materiale chiusura | Polypropylene |
| Tipo di chiusura | Threaded |
| Colore | White |
| Monouso | Reusable |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per la conservazione e l'erogazione di grandi lotti di terreni di coltura, acqua distillata e altre soluzioni |
| Graduazioni | no |
| Vedi altri risultati |