Learn More
Bel-Art™ Burette con azzeramento automatico SP Scienceware™
Codice prodotto. 15204359
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
15204359 25 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15204359 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore H379180111
Con graduazioni blu di facile lettura su sfondo bianco
  • L'estremità di erogazione è montata in un rubinetto a pressione in plastica che consente la caduta di una goccia per volta
  • Il morsetto a vite piccolo regola la velocità di caduta in base alle necessità per la titolazione
  • Il tubo di riempimento in polietilene si estende dalla parte superiore della buretta nel serbatoio del flacone
  • Precisione di graduazione di classe B
  • Buretta in vetro con 1/10 divisioni
  • Flacone, tappo a vite e base rotonda in plastica di polietilene
Specifica
Accuracy Class B
Autoclavabile Not Autoclavable
Tipo di chiusura Tappo a vite
Colore Natural
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Lunghezza (sistema metrico) 21 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Polyethylene 1000 mL Reservoir
Materiale Polietilene
Graduazioni 0.1 mL
Da utilizzare con (applicazione) Stirplate
Include Rubinetto d’arresto in polipropilene, serbatoio in polietilene, tubo di riempimento, tappo a vite e base
Bilancia Blue
Valvola di chiusura No
Materiale del rubinetto Glass
Tolleranza Class B
Warranty None
Volume (sistema metrico) serbatoio 1000 mL
Tipo Buretta ad azzeramento automatico
Class Class B