Learn More
Bel-Art™ Spalmatori per colture cellulari di batteri SP Scienceware™
Codice prodotto. 11326954
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (sistema metrico):
16 mm Spreader Bar
25 mm Spreader Bar
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (sistema metrico) Dimensione della confezione
11326954 16 mm Spreader Bar Pezzo
11336954 25 mm Spreader Bar Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11326954 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F377360006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.25€
    16.16€ / pezzi 1
    Risparmia 7.09€
    30% Sconto
Spedizione stimata: 05-01-2027
Per spalmare le cellule batteriche sulla superficie di un agar, sono disponibili spalmatori per colture cellulari di batteri Bel Art™ SP Scienceware™ in due formati.
Spreads bacterial cells onto the surface of an agar Bel Art™ SP Scienceware™ Bacterial Cell Spreaders are available in two sizes.
  • Autoclavable and may be flame sterilized
  • Features triangular end with smooth rounded surfaces throughout
  • Smaller 16mm width bar suitable for use with 6cm plates
  • Larger 25mm width bar suitable for use with 9cm plates
  • Use with Inoculating Turntable (Mfr. No.F40913-0000)
  • Both sizes 30cm long
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Da utilizzare con (apparecchiatura) Inoculating turntable, 6cm inoculating plates
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30.2 cm
Dimensioni (sistema metrico) 16 mm Spreader Bar
Materiale Stainless Steel
Product Type Bacterial Cell Spreader
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (applicazione) Easily perform inoculation of petri dishes