Learn More
Bel-Art™ Laccetto per chiusura sacchetti SP Scienceware™
Codice prodotto. 11707035
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
457.2 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11707035 457.2 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11707035 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore H131900000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.12€
    87.11€ / pezzi 1
    Risparmia 35.01€
    28% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Robusti laccetti per la chiusura di sacchetti più facili da utilizzare rispetto a cordini o elastici
  • Tagliare a lunghezza ottimale e attorcigliare insieme per prestazioni di chiusura ottimali
  • Da utilizzare per raggruppare elementi difficili da maneggiare come aste, cavi o tubi
  • In filo di ferro duttile, ricotto e placcato in rame sigillato in vinile vergine estruso
  • Autoclavabili a 121 °C per 30 minuti
  • 1500 piedi cubi a rotolo
Specifica
Tipo Ties
Materiale Nylon
Lunghezza (sistema metrico) 457.2 m
Lunghezza (sistema imperiale) 1500 ft
Da utilizzare con (applicazione) Use to close bags or to package rods, wires and tubes