Learn More
Bel Art™ Strumento per incisione a batteria con supporto SP Scienceware™
Description
Includes
Puntale da incisione aggiuntivo
Requires
Batterie AA (non incluse)
Utensile per incisioni (codice produttore F441500005)
- Impugnare l'utensile per incisioni come una penna, premere il pulsante di accensione, applicare una leggera pressione e scrivere per incidere in modo permanente la maggior parte dei materiali, inclusi vetro, plastica, legno, metallo, osso e pietra
- Portatile, alimentazione a batteria: funziona con due batterie AA (non incluse)
- Per uso in interni o esterni
- Le incisioni non svaniscono se esposte a sostanze chimiche o alla luce del sole
Supporto utensile per incisioni (codice produttore F441500015)
- Permette di tenere l'utensile a portata di mano quando non è in uso
- Stampato in polietilene
- Ideale per ospitare un puntale per incisioni extra
Order Info
Lunghezza 7 pollici (17.8 cm)
Specifications
Specifications
| Product Type | Strumento per incisione a batteria |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per incidere provette per analisi, flaconi, rack, chiavi, apparecchiature, strumenti, materiale elettronico e altro |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 7 pollici |
| Lunghezza (sistema metrico) | 18 cm |
| Materiale | Plastic |
| Include | Puntale da incisione aggiuntivo |