Learn More
Bel-Art™ Replicatore Bel-Blotter™ a 96 pozzetti SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware ProdottiDescrizione
- I 96 puntali per pipette a estremità aperta di questo strumento si adattano a tutti i tipi di piastre a 96 pozzetti, dalle piastre a fondo piatto, a V o tondo alle piastre e provette per PCR a parete sottile da 0.2 ml
- Utilizzabile per replica di librerie di DNA ricombinanti, inoculazione di filtri per ibridazione di colonie, PCR, tipizzazione di fagi e altre applicazioni
- In plastica di policarbonato, è facile da usare, riutilizzabile e autoclavabile
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Materiale | Policarbonato |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Aumento della produttività, minimo sforzo |
| Quantità | Confezione da 1 |
| Colore | Transparent |
| Volume (sistema metrico) | 0.2 ml |
| Lunghezza (sistema metrico) | 12.8 cm |
| Tipo | Replicatore a 96 pozzetti |
| Monouso | Reusable |