Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Bellows Type Glove Box Gloves
Forms a leak-proof unit with the box. Made from natural latex with a removable hand, the sleeves fit 20cm (8 in.) circular ports and 18 x 25cm (7 x 10 in.) oval ports.
Marca:  Bel-Art™ H50025-0310
527.25 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21656" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10593844
  • 555.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Allerta:
These products contain natural rubber latex, a component of which may cause allergic reaction in some users. Use only as directed and in accordance with manufacturer instructions and warnings. Please consult your institution's policies regarding use of these products.
Descrizione
Descrizione
  • In lattice naturale con mano rimovibile
  • I soffietti consentono la circolazione dell'aria di raffreddamento
  • In caso di separazione di manica e guanto, la manica rimane attaccata alla scatola
  • Misure guanto intercambiabili
  • È possibile utilizzare qualsiasi guanto standard da laboratorio, chirurgico o monouso
  • Gli anelli di bloccaggio mantengono i guanti in posizione
Specifica
Specifica
Bellows and Glove
Leak-proof unit with O-ring construction
Large (10)
Natural Rubber, Latex
Fit 20cm circular and 18 x 25cm (7 x 10 in.) oval ports